missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PKN2 Antibody (20A8), Novus Biologicals™

Code produit 30032944 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
50 μL
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30032944 50 μL 50µL
30028430 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30032944 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32637950ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

PKN2 Monoclonal antibody specifically detects PKN2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PKN2
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 20A8
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gène cardiolipin-activated protein kinase Pak2, EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, Pak-2, PAK2, PRK2MGC150606, PRKCL2PRO2042, Protein kinase C-like 2MGC71074, protein kinase N2, Protein-kinase C-related kinase 2, serine/threonine-protein kinase N2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from Human PKN2 [UniProt Q16513]
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 50 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Phospho Specific, Protein Kinase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5586
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.