Learn More
PKP4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PKP4 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16812534
|
Proteintech
14062-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16802534
|
Proteintech
14062-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Plays a role as a regulator of Rho activity during cytokinesis. May play a role in junctional plaques.Spécification
PKP4 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q68FH0, Q99569 | |
227937, 295625, 8502 | |
PKP4 Fusion Protein Ag5113 | |
Primary | |
-20°C | |
PKP4 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
p0071, PKP4, plakophilin 4 | |
PKP4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |