missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLA2G16/HRASLS3 Antibody (1B10-2D9), Novus Biologicals™

Code produit 18317369 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18317369 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18317369 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00011145M01

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

PLA2G16/HRASLS3 Monoclonal antibody specifically detects PLA2G16/HRASLS3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PLA2G16/HRASLS3
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 1B10-2D9
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, ELISA
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Numéro d’ordre du gène AAH01387
Alias de gène Adipose-specific phospholipase A2, AdPLAHRASLS3, EC 3.1.1.4, group XVI phospholipase A2, HRAS-like suppressor 3Ca-independent phospholipase A1/2, H-REV107-1, HREV107-3adipose-specific PLA2, HREV107H-rev 107 protein homolog, MGC118754, phospholipase A2, group XVI, Renal carcinoma antigen NY-REN-65
Espèces hôtes Mouse
Immunogène HRASLS3 (AAH01387, 1 a.a. ~ 162 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MRAPIPEPKPGDLIEIFRPFYRHWAIYVGDGYVVHLAPPSEVAGAGAASVMSALTDKAIVKKELLYDVAGSDKYQVNNKHDDKYSPLPCSKIIQRAEELVGQEVLYKLTSENCEHFVNELRYGVARSDQVRDVIIAASVAGMGLAAMSLIGVMFSRNKRQKQ
Méthode de purification IgG purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11145
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.