missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLA2G16/HRASLS3 Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals™

Code produit 30626217 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30626217 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30626217 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF6190D

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sheep Polyclonal Antibody

PLA2G16/HRASLS3 Polyclonal antibody specifically detects PLA2G16/HRASLS3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PLA2G16/HRASLS3
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 350
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Adipose-specific phospholipase A2, AdPLAHRASLS3, EC 3.1.1.4, group XVI phospholipase A2, HRAS-like suppressor 3Ca-independent phospholipase A1/2, H-REV107-1, HREV107-3adipose-specific PLA2, HREV107H-rev 107 protein homolog, MGC118754, phospholipase A2, group XVI, Renal carcinoma antigen NY-REN-65
Espèces hôtes Sheep
Immunogène E. coli-derived recombinant human PLA2G16, Asp12-Asp132, Accession # P53816
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11145
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.