Learn More
PLA2G4E Antibody [Alexa Fluor™ 532], R&D Systems™
Code produit 30761500 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30761500 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30761500 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP347132AF532
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PLA2G4E Polyclonal antibody specifically detects PLA2G4E in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PLA2G4E
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 532
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène cPLA2-epsilon, cytosolic phospholipase A2 epsilon, EC 3.1.1.4, FLJ45651, MGC126633, MGC126661, Phospholipase A2 group IVE, phospholipase A2, group IVE
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène phospholipase A2, group IVE. (Uniprot# Q3MJ16)
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 123745
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus