missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PLA2R1 Antibody (CL0485) [Alexa Fluor™ 405], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-52934AF405
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PLA2R1 Monoclonal antibody specifically detects PLA2R1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| PLA2R1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| 180 kDa secretory phospholipase A2 receptor, CLEC13CC-type lectin domain family 13 member C, phospholipase A2 receptor 1, 180kDa, PLA2G1R, PLA2IR, PLA2-RM-type receptor, PLA2Rphospholipase A2 receptor 1, 180kD, secretory phospholipase A2 receptor | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q13018, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL0485 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 22925 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu