Learn More
Solution d’étalonnage couleur de de platine-cobalt (APHA), Fisher Chemical
Marque: Fisher Bioreagents USSP120500
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7647-01-0 Poids : 0.50000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Description
EcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
Spécification
Jaune | |
Liquide | |
500 mL |
1,1 | |
Bouteille en verre | |
Solution-étalon de couleur platine-cobalt |