Learn More
Solution d’étalonnage couleur de de platine-cobalt (APHA), Fisher Chemical
123.00€
Spécification
Couleur | Jaune |
---|---|
Plage de pH | 1,1 |
Format | Liquide |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Type | Solution-étalon de couleur platine-cobalt |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11987175
|
Fisher Bioreagents
USSP120500 |
500 mL | Bouteille en verre |
123.00€
500mL |
Expédition estimée: 12-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
EcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
Spécification
Jaune | |
Liquide | |
Solution-étalon de couleur platine-cobalt |
1,1 | |
Bouteille en verre |