Learn More
Platine Cobalt Color 10 Color Standard, Lovibond™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Description
Solution étalon couleur
• Solution étalon couleur Hazen
• Inclus avec certificat de calibrage usine
• Solution étalon couleur Hazen
• Inclus avec certificat de calibrage usine
Spécification
Quantité | 500 mL |
Odeur | Odorless |
La solution contient | Hexachloroplatinate of Potassium, Cobalt chloride, Hydrochloric acid |
pH | ∼3 |
Solubilité | Miscible à l’eau dans toutes les proportions |
Forme physique | Solution |