Learn More
Platinum-Cobalt (Hazen)500 - Norme de couleur, Reagecon
Permet d'étalonner, de contrôler, de qualifier ou de valider les instruments de mesure des couleurs
141.00€ - 505.00€
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15916632
Afficher les documents Détails de la promotion
Reagecon
HAZ50001
100 mL Flacon en PEHD
141.00€
100mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-04-2024
pour voir le stock disponible 
12077276
Afficher les documents Détails de la promotion
Reagecon
HAZ500
1 L Flacon en PEHD GL45
505.00€
1L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-05-2024
Description
  • Étalon de référence de couleur Platinum-Cobalt (Hazen), matériau de référence de couleur Platinum-Cobalt (Hazen)
  • Cette norme peut être décrite comme étant la couleur Platinum-Cobalt, Pt-Co, Hazen ou APHA.
  • Tous les portoirs sont interchangeables
  • Ce produit est largement utilisé dans l'industrie de l'eau et dans plusieurs autres industries.
  • La norme couvre les exigences de la méthode D de l'ASTM1209.
  • Ce produit est préparé par gravimétrie en fonction du poids/poids.
  • Le soluté et le solvant sont tous deux pesés sur un équilibre étalonné par les ingénieurs Reagecon à l'aide de poids traçables OIML.
  • Reagecon détient17025 l'accréditation ISO pour l'étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C
  • Le certificat d'étalonnage de la balance qui en résulte est délivré conformément aux exigences de la norme ISO/CEI17025 .
  • La concentration de chaque étalon est vérifiée à l'aide d'un spectrophotomètre étalonné haute performance.
  • L'étalonnage du spectrophotomètre est contrôlé à l'aide34 de normes spectrophotométriques certifiées ISO Guide de haute pureté.