Learn More
Feuille de rhodium platine, 0,025 mm, (0,001 po) d’épaisseur, 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Utilisé comme étalon pour l’étalonnage des thermocouples en métal de base. Il est également utilisé dans l’industrie du verre pour les revêtements de four et les fabrications complexes.
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041811.GH
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Platinum Rhodium foil | |
Pt:Rh; 80:20 wt% | |
Insoluble in water. | |
Tube |
100 x 100 mm | |
MFCD00198186 | |
99.9% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche