missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLC-beta 3 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18218456 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18218456 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18218456 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP288061

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PLC-beta 3 Polyclonal specifically detects PLC-beta 3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PLC-beta 3
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/ml
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1.0 ug/ml
Formule PBS, 2% Sucrose
Alias de gène 1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase beta-3, EC 3.1.4.11, FLJ37084, Phosphoinositide phospholipase C-beta-3, phospholipase C, beta 3 (phosphatidylinositol-specific), Phospholipase C-beta-3, PLC beta 3, PLC-beta-3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of human PLC-beta 3
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism, Phospho Specific
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5331
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.