missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLCD4 Antibody (4D4), Novus Biologicals™

Code produit 18473389 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18473389 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18473389 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00084812M01

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

PLCD4 Monoclonal antibody specifically detects PLCD4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PLCD4
Applications Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Classification Monoclonal
Clone 4D4
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Numéro d’ordre du gène AAH06355
Alias de gène EC 3.1.4.11, hPLCD4, MGC12837, Phosphoinositide phospholipase C-delta-4, phospholipase C, delta 4, Phospholipase C-delta-4, PLC delta4, PLC-delta-4,1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase delta-4
Espèces hôtes Mouse
Immunogène PLCD4 (AAH06355, 18 a.a. ∽ 127 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MQEGMPMRKVRSKSWKKLRYFRLQNDGMTVWHARQARGSAKPSFSISDVETIRNGHDSELLRSLAEELPLEQGFTIVFHGRRSNLDLMANSVEEAQIWMRGLQLLVDLVT
Méthode de purification IgG purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 84812
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.