missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pleckstrin Antibody (S02-7C5), Novus Biologicals™

Code produit 18656564 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18656564 100 μg 100µL
18622454 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18656564 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP319908100ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Pleckstrin Monoclonal antibody specifically detects Pleckstrin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Pleckstrin
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone S02-7C5
Concentration 0.3 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gène FLJ27168, p47, P47Platelet 47 kDa protein, pleckstrin
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide of human Pleckstrin (Uniprot # P08567)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5341
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.