Learn More
PLEKHH2 Antibody [Alexa Fluor™ 488], R&D Systems™
Code produit 30762971 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30762971 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30762971 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP347116AF488
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PLEKHH2 Polyclonal antibody specifically detects PLEKHH2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PLEKHH2
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 488
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène KIAA2028, pleckstrin homology domain containing, family H (with MyTH4 domain) member 2, PLEKHH1L
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène pleckstrin homology domain containing, family H(with MyTH4 domain) member 2. (Uniprot# Q8IVE3)
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 130271
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus