Learn More
PLGF Antibody (S08-9C2), Novus Biologicals™
Code produit 18620935 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620935 50 μg 50µL
18672415 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18620935 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32001950ul
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
PLGF Monoclonal antibody specifically detects PLGF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PLGF
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone S08-9C2
Concentration 0.3 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:2000
Formule 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gène D12S1900, PGFL, placenta growth factor, placental growth factor, placental growth factor, vascular endothelial growth factor-related protein, PlGF, PlGF-2, PLGFplacental growth factor-like, SHGC-10760
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide of human PLGF (Uniprot # P49763)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5228
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG