missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
PLOD3 Monoclonal antibody specifically detects PLOD3 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | PLOD3 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL |
| Formule | PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gène | 2-oxoglutarate 5-dioxygenase 3, EC 1.14.11.4, LH3Lysyl hydroxylase 3, lysine hydroxylase 3, procollagen-lysine, procollagen-lysine, 2-oxoglutarate 5-dioxygenase 3 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 25-306 of human PLOD3 (NP_001075.1).,, Sequence:, SDRPRGRDPVNPEKLLVITVATAETEGYLRFLRSAEFFNYTVRTLGLGEEWRGGDVARTVGGGQKVRWLKKEMEKYADREDMIIMFVDSYDVILAGSPTELLKKFVQSGSRLLFSAESFCWPEWGLAEQYPEVGTGKRFLNSGGFIGFATTIHQIVRQWKYKDDDDDQLFYTRLYLDPGLREKLSLNLDHKSRIFQNLNGALDEVVLKFDRNRVRIRNVAYDTLPIVVHGNGPTKLQLNYLGNYVPNGWTPEGGCGFCNQDRRTLPGGQPPPRVFLAVFVEQ |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?