missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PMS2 Antibody (PMS2/4373R), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08570PCP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PMS2 Monoclonal antibody specifically detects PMS2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Spécification
| PMS2 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| DNA mismatch repair protein PMS2, EC 3.1, H_DJ0042M02.9, HNPCC4postmeiotic segregation increased (S. cerevisiae) 2, mismatch repair endonuclease PMS2, PMS1 protein homolog 2, PMS2 postmeiotic segregation increased 2 (S. cerevisiae), PMSL2PMS2CL | |
| A synthetic peptide corresponding to residues within aa1-100 of human PMS2 (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P54278 ) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Mismatch Repair | |
| 5395 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PMS2/4373R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu