missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Podoplanin Antibody (PDPN/1433), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-54347AF488
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Podoplanin Monoclonal antibody specifically detects Podoplanin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
Spécification
| Podoplanin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 36-KD, aggrus, Gp36, GP40, HT1A-1, hT1alpha-1, hT1alpha-2, lung type I cell membrane associated glycoprotein, lung type-I cell membrane-associated glycoprotein (T1A-2), OTS 8, OTS8, PA2.26 antigen, podoplanin, T1A, T1-alpha | |
| Recombinant human Podoplanin protein fragment (around aa 24-126) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q86YL7) | |
| 100 μg | |
| Core ESC Like Genes, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 10630 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| PDPN/1433 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu