Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour filtres au point d’utilisation
Protégez les installations et les systèmes des substances non dissoutes dans l’eau grâce à ces pré-filtres, filtres finaux et filtres stériles.
Marque:  Thermo Scientific™ 06.5101
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.15300kg
Code produit. 11327101
  • 67.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Protégez les installations et les systèmes des substances non dissoutes dans l’eau grâce à ces pré-filtres, filtres finaux et filtres stériles. Les inserts pour filtres au point d’utilisation Thermo Scientific™ incluent des pré-filtres, filtres finaux et filtres stériles de 10 et 20 pouces (25,4 et 50,8 cm) pour systèmes au point d’utilisation.
Pré-filtres 1 μm, 5 μm
  • Protégez les installations et les systèmes des substances non dissoutes dans l’eau
Filtres finaux
  • Protégez les systèmes des substances non dissoutes dans l’eau
  • Généralement utilisé pour la filtration finale
Filtres stériles
  • Pour filtration finale et distribution d’une eau exempte de matières organiques
Spécification
Spécification
10 po
Smart2Pure
1000 L/h (à DP = 0,2 bar)
Filtre de remplacement des filtres de 1 µm
Insert pour préfiltre
1 μm