Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour filtres au point d’utilisation
Protégez les installations et les systèmes des substances non dissoutes dans l’eau grâce à ces pré-filtres, filtres finaux et filtres stériles.
67.00€ - 461.00€
Code produit | Marque | Description | Débit | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Débit | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11327101
|
Thermo Scientific™
06.5101 |
Filtre de remplacement des filtres de 1 µm | 1000 L/h (à DP = 0,2 bar) | Smart2Pure |
67.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12634683
|
Thermo Scientific™
50155506 |
Préfiltre de 5 µm (10“) | 1550 L/h (à DP = 0,2 bar) | Boîtiers de préfiltre, 10 po (06.5310, 06.5311, 06.5312) |
73.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15326945
|
Thermo Scientific™
50155509 |
Préfiltre de 5 µm (20“) | 3200 L/h (à DP = 0,2 bar) | Boîtiers de préfiltre, 20 po (06.5320, 06.5321, 06.5322) |
160.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11347111
|
Thermo Scientific™
06.5555 |
Filtre stérile, 0,2 µm (10’’) | 500 L/h (à DP = 0,2 bar) | Boîtiers de préfiltre, 10 po (06.5310, 06.5311, 06.5312) |
461.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11347101
|
Thermo Scientific™
06.5201 |
Filtre de 5 µm avec carbone, à utiliser avec la réf. 09.4000 | 750 L/h (à DP = 0,2 bar) | LabTower EDI, LabTower RO |
125.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Protégez les installations et les systèmes des substances non dissoutes dans l’eau grâce à ces pré-filtres, filtres finaux et filtres stériles. Les inserts pour filtres au point d’utilisation Thermo Scientific™ incluent des pré-filtres, filtres finaux et filtres stériles de 10 et 20 pouces (25,4 et 50,8 cm) pour systèmes au point d’utilisation.
Pré-filtre 1 μm, 5 μm
- Protégez les installations et les systèmes des substances non dissoutes dans l’eau
Filtres finaux
- Protégez les systèmes des substances non dissoutes dans l’eau
- Généralement utilisé pour la filtration finale
Filtres stériles
- Pour filtration finale et distribution d’une eau exempte de matières organiques