Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour filtres au point d’utilisation
Protégez les installations et les systèmes des substances non dissoutes dans l’eau grâce à ces pré-filtres, filtres finaux et filtres stériles.
Marque: Thermo Scientific™ 06.5201
118.75 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.34380kg
Description
Protégez les installations et les systèmes des substances non dissoutes dans l’eau grâce à ces pré-filtres, filtres finaux et filtres stériles. Les inserts pour filtres au point d’utilisation Thermo Scientific™ incluent des pré-filtres, filtres finaux et filtres stériles de 10 et 20 pouces (25,4 et 50,8 cm) pour systèmes au point d’utilisation.
- Protégez les installations et les systèmes des substances non dissoutes dans l’eau
- Protégez les systèmes des substances non dissoutes dans l’eau
- Généralement utilisé pour la filtration finale
- Pour filtration finale et distribution d’une eau exempte de matières organiques
Spécification
10 po | |
LabTower EDI, LabTower RO | |
750 L/h (à DP = 0,2 bar) |
Filtre de 5 µm avec carbone, à utiliser avec la réf. 09.4000 | |
Insert pour préfiltre | |
5 μm |