Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour filtres au point d’utilisation
Protégez les installations et les systèmes des substances non dissoutes dans l’eau grâce à ces pré-filtres, filtres finaux et filtres stériles.
Marque:  Thermo Scientific™ 50155506
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 12634683
  • 73.70€ / 1 pièce
En stock
Description
Protégez les installations et les systèmes des substances non dissoutes dans l’eau grâce à ces pré-filtres, filtres finaux et filtres stériles. Les inserts pour filtres au point d’utilisation Thermo Scientific™ incluent des pré-filtres, filtres finaux et filtres stériles de 10 et 20 pouces (25,4 et 50,8 cm) pour systèmes au point d’utilisation.
Préfiltre de 1 μm, 5 μm
  • Protégez les installations et les systèmes des substances non dissoutes dans l’eau
Filtres finaux
  • Protégez les systèmes des substances non dissoutes dans l’eau
  • Généralement utilisé pour la filtration finale
Filtres stériles
  • Pour filtration finale et distribution d’une eau exempte de matières organiques
Spécification
Spécification
10 po
Boîtiers de préfiltre, 10 po (06.5310, 06.5311, 06.5312)
1550 L/h (à DP = 0,2 bar)
Préfiltre de 5 µm (10“)
Insert pour préfiltre
5 μm