missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
POLDIP2 Polyclonal specifically detects POLDIP2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spécification
Spécification
| Antigène | POLDIP2 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml |
| Formule | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gène | DKFZP586F1524, p38, PDIP38DKFZp586F1524,38 kDa DNA polymerase delta interaction protein, POLD4, polymerase (DNA-directed), delta interacting protein 2, polymerase delta interacting protein 38, polymerase delta-interacting protein 2 |
| Symboles de gène(s) | POLDIP2 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:GKVLETVGVFEVPKQNGKYETGQLFLHSIFGYRGVVLFPWQARLYDRDVASAAPEKAENPAGHGSKEVKGKTHTYYQVLIDARDCPHISQRSQTEAVTFLANHDDSRALYAIPGLDYVSHEDILPYTSTDQVPIQ |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?