missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POLR3K Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18303769 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18303769 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18303769 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00051728D01P

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

POLR3K Polyclonal antibody specifically detects POLR3K in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène POLR3K
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot
Formule PBS (pH 7.4)
Numéro d’ordre du gène NP_057394.1
Alias de gène C11, DNA-directed RNA polymerase III subunit K, DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC10, DNA-directed RNA polymerases III 12.5 kDa polypeptide, hRPC11, HsC11p, polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide K (12.3 kDa), polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide K, 12.3 kDa, RNA polymerase III 12.5 kDa subunit, RNA polymerase III subunit (hRPC11), RNA polymerase III subunit C10, RNA polymerase III subunit C11, RNA polymerase III subunit CII, RPC10, RPC11C11-RNP3, RPC12.5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène POLR3K (NP_057394.1, 1 a.a. - 108 a.a.) full-length human protein. MLLFCPGCGNGLIVEEGQRCHRFACNTCPYVHNITRKVTNRKYPKLKEVDDVLGGAAAWENVDSTAESCPKCEHPRAYFMQLQTRSADEPMTTFYKCCNAQCGHRWRD
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51728
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.