Learn More
Serva Electrophoresis™ Polyacryl-amide Servalyt Precotes
302.50€ - 406.56€
Spécification
Pourcentage de gel | 5% |
---|---|
GelThickness | 0.65 mm |
Type de gel | IEF |
Type de produit | Homogeneous Page |
Séparation de | Protein |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Plage de séparation | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Plage de séparation | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11457883
|
Serva Electrophoresis™
4287402 |
125 mm | pH 3 to 6 |
302.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11447883
|
Serva Electrophoresis™
4286702 |
125 mm | pH 3 to 10 |
406.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
SERVALYT• La fine couche de gel de polyacrylamide SERVALYT PRECOTES est liée de manière covalente au film GEL-FIX. Le gel va adhérer au film au cours de l'électrophorèse et dans toutes les étapes de coloration, fixation... Il n'y a pas de fuites
• Ou de déchirure du gel. Il peut être facilement stocké pour l'analyse
• SERVALYT PRECOTES
• SERVALYT PRECOTES gamme étendue pH 3-10
Spécification
5% | |
IEF | |
Protein | |
125 mm | |
125 mm |
0.65 mm | |
Homogeneous Page | |
5/Pk. | |
125 mm |