Learn More
Euro Protection™ Gants en polyamide avec revêtement en polyuréthane
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Couleur:
Blanc
Gris
Noir
Conditionnement:
10 paires
Description
- 1/boîte
- Certification de marque CE
- Construction polyamide
- Revêtement en polyuréthane de diverses couleurs
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Marque CE |
| Zone enduite | Palm |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Gris |
| Matériau | PA |
| Type de produit | Gants |
| Dimensions | 7 |
| Type de manchette de gant | Élastiquées |
| Type d’emballage | Individuel |
| Type de paume | Revêtement en PUR |
| Afficher plus |