Learn More
RETSCH Billes de broyage en polyamide
1.80€ - 5.19€
Spécification
Type de produit | Boulets de broyage |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | mm 200 et mm 301 |
Matériau | PA |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10197361
|
RETSCH
05.368.0044 |
0,9 mm |
2.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10456231
|
RETSCH
05.368.0003 |
12 mm |
5.19€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10176211
|
RETSCH
05.368.0043 |
7 mm |
2.01€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10064821
|
RETSCH
05.368.0042 |
5 mm |
1.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Boulets de broyage | |
mm 200 et mm 301 | |
PA |