Learn More
Corning™ Flacon Erlenmeyer en PC avec tube plongeur, Luer-Lock mâle, stérile
Offre une visibilité et une durabilité optimales
Marque: Corning™ 11465
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 4.00000kg
Description
Ces flacons Erlenmeyer pour système fermé Corning™ améliorent la productivité de vos opérations de culture par agitateur lors de l’ajout ou du retrait des milieux et des cellules. Le flacon est en polycarbonate optiquement transparent et préassemblé avec un bouchon de transfert aseptique. L’unité est stérilisée par irradiation aux rayons gamma et est apyrogène et exempte de RNase/DNase.
Flacon :
- Construction en polycarbonate : Matières USP de classe VI
- Graduations moulées pour plus de précision (+/-5 %)
Bouchon de transfert aseptique :
- Tubulure flexible étanche à la chaleur, résistante aux produits chimiques, diamètre intérieur 1/8”, diamètre extérieur 1/4”
- Raccord Luer-Lock à déconnexion
Spécification
68 oz | |
PEHD vierge | |
48 mm | |
Polystyrène | |
Oui | |
Fabriqué aseptiquement |
Noir | |
Systèmes Nunc™ Cell Factory™ à haute densité | |
2 L | |
Bouchon à vis filtrant rouge | |
Fileté | |
Adaptateur de sonde |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.