Learn More
Corning™ Flacon Erlenmeyer en PC avec tube plongeur, Luer-Lock mâle, stérile
Offre une visibilité et une durabilité optimales
488.13€ - 874.18€
Spécification
Couleur de bouchon | Noir |
---|---|
Matériau du bouchon | PEHD vierge |
Matériau | Polystyrène |
Jetable | Oui |
Mouth Style | Fileté |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) du bouchon | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) du bouchon | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15844747
|
Corning™
11405 |
125 à 190 ml | 33 mm | Un connecteur aseptique assemblé sur un bras latéral, 0,125 in de dia. int. Luer-Lock mâle C-Flex |
874.18€
6 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15884655
|
Corning™
11415 |
250 à 380 ml | 38 mm | Bouchon central et 4 bras latéraux verticaux |
590.18€
4 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15551621
|
Corning™
11465 |
2 L | 48 mm | Bouchon à vis filtrant rouge |
488.13€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17780688
|
Corning™
11495 |
3 L | 70 mm | Tube plongeur 1/4 po, raccord Luer-Lock à déconnexion |
524.53€
2 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
En PC optiquement transparent pour une visibilité et une durabilité maximales. Les flacons Erlenmeyer en PC jetables Corning™ sont parfaits pour les applications de culture en suspension avec flacon pour agitateur.- Peuvent être utilisés pour la culture cellulaire ou le stockage de milieux de culture
- Gradués, à col large
- Emballage individuel
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
- Sans DNAse / RNAse
- Bouchon de transfert aseptique pour faciliter le transfert de culture
- Seul le flacon est autoclavable conformément aux instructions fournies
Spécification
Noir | |
Polystyrène | |
Fileté |
PEHD vierge | |
Oui | |
Adaptateur de sonde |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.