missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polycystin-1/PKD1 Antibody (PKS161f/B7), DyLight 594, Novus Biologicals™

Code produit 18686709 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18686709 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18686709 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP250247DL594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Polycystin-1/PKD1 Monoclonal antibody specifically detects Polycystin-1/PKD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Polycystin-1/PKD1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone PKS161f/B7
Conjugué DyLight 594
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène Autosomal dominant polycystic kidney disease 1 protein, PBP, Pc-1, polycystic kidney disease 1 (autosomal dominant), polycystic kidney disease-associated protein, polycystin 1, polycystin-1, transient receptor potential cation channel, subfamily P, member 1, TRPP1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant protein (233 aa)
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5310
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.