Learn More
Basal Bodies of Cillia Antibody (LhS 28), Biotin, R&D Systems™
Code produit 18605296 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18605296 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18605296 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP250114B
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Basal Bodies of Cillia Monoclonal antibody specifically detects Basal Bodies of Cillia in Human, Hamster samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Basal Bodies of Cillia
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Clone LhS 28
Conjugué Biotin
Formule PBS
Espèces hôtes Mouse
Immunogène BHK a21 Cytoskeletal preparation
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human, Hamster
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus