Learn More
Brady™ Rouleau en polyester haute performance
B-569 Polyester High Performance Tape adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.
209.00€ - 490.00€
Spécification
Description | GlobalMark High Performance Polyester Tape |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Matériau | Polyester |
Print Technology | Thermal Transfer |
Type de produit | Rouleau d’étiquettes haute performance |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11539253
|
Brady™
076650 |
30 m | 13 mm | Noir |
209.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11539233
|
Brady™
076630 |
30 m | 13 mm | Bleu |
209.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11599243
|
Brady™
076646 |
30 m | 13 mm | Marron |
209.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11559243
|
Brady™
076642 |
30 m | 13 mm | Vert |
209.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11579213
|
Brady™
076613 |
30 m | 13 mm | Transparent |
209.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11539213
|
Brady™
076609 |
30 m | 13 mm | Bleu clair |
209.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11579253
|
Brady™
076654 |
7,5 m | 13 mm | Gris |
209.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11548924
|
Brady™
999469 |
30 m | 13 mm | Ocre |
209.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11519243
|
Brady™
076638 |
30 m | 13 mm | Orange |
209.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11559203
|
Brady™
076601 |
30 m | 13 mm | Rose |
209.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11579233
|
Brady™
076634 |
30 m | 13 mm | Violet |
209.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11529253
|
Brady™
076649 |
30 m | 29 mm | Noir |
326.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11529233
|
Brady™
076629 |
30 m | 29 mm | Bleu |
326.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11519223
|
Brady™
076618 |
30 m | 13 mm | Blanc |
209.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11589243
|
Brady™
076645 |
30 m | 29 mm | Marron |
326.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11569213
|
Brady™
076612 |
30 m | 29 mm | Transparent |
326.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11549243
|
Brady™
076641 |
30 m | 29 mm | Vert |
326.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11529213
|
Brady™
076608 |
30 m | 29 mm | Bleu clair |
326.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11569253
|
Brady™
076653 |
30 m | 29 mm | Gris |
326.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11509243
|
Brady™
076637 |
30 m | 29 mm | Orange |
326.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11569233
|
Brady™
076633 |
30 m | 29 mm | Violet |
326.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11549203
|
Brady™
076600 |
30 m | 29 mm | Rose |
326.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11518924
|
Brady™
999466 |
30 m | 29 mm | Bleu ciel |
326.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11589223
|
Brady™
076625 |
30 m | 29 mm | Rouge |
326.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11589203
|
Brady™
076604 |
30 m | 29 mm | Brun clair |
326.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11549223
|
Brady™
076621 |
30 m | 29 mm | Jaune |
326.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11519253
|
Brady™
076648 |
30 m | 57 mm | Noir |
490.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11509223
|
Brady™
076617 |
30 m | 29 mm | Blanc |
326.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11519233
|
Brady™
076628 |
30 m | 57 mm | Bleu |
490.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11559213
|
Brady™
076611 |
30 m | 57 mm | transparent |
490.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11579243
|
Brady™
076644 |
30 m | 57 mm | Marron |
426.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11539243
|
Brady™
076640 |
30 m | 57 mm | Vert |
490.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11519213
|
Brady™
076607 |
30 m | 57 mm | Bleu clair |
490.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11559253
|
Brady™
076652 |
30 m | 57 mm | Gris |
490.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11568924
|
Brady™
999471 |
30 m | 57 mm | Ocre |
490.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11599233
|
Brady™
076636 |
30 m | 57 mm | Orange |
490.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11539203
|
Brady™
076599 |
30 m | 57 mm | Rose |
490.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11559233
|
Brady™
076632 |
30 m | 57 mm | Violet |
490.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11579223
|
Brady™
076624 |
30 m | 57 mm | Rouge |
490.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11528924
|
Brady™
999467 |
15 m | 57 mm | Bleu ciel |
490.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11579203
|
Brady™
076603 |
30 m | 57 mm | Brun clair |
490.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11599213
|
Brady™
076616 |
30 m | 57 mm | Blanc |
490.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11539223
|
Brady™
076620 |
30 m | 57 mm | Jaune |
490.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Étiquettes à imprimer
- Étiquettes continues en polyester hautes performances pour imprimante GlobalMark
Spécification
GlobalMark High Performance Polyester Tape | |
Polyester | |
Rouleau d’étiquettes haute performance | |
GlobalMark Printer | |
1 | |
1 Roll/Box | |
-40°F to +212°F | |
0.003 in. |
Acrylique, Permanent | |
Thermal Transfer | |
À utiliser sur les tuyaux en acier inox dans des environnements difficiles | |
80 unités Gardner | |
-40°C | |
500/Bte | |
–40°C à +100°C | |
0,019 mm |