Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables en polyester
Les étiquettes en polyester laminé (B-361) pour imprimantes laser de bureau sont fournies avec une zone imprimable ou inscriptible blanche et une zone pelliculée translucide pour protéger les graphiques une fois l’impression terminée.
Marque: Brady™ 089401
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.42300kg
Description
- Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en présence de températures élevées
- Simples à personnaliser grâce à la technologie d’impression laser
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
- Température de service de -94°F à 230°F (-70°C à 110°C)
Spécification
Étiquettes imprimables pour imprimantes LaserTab | |
Blanc, Transparent | |
Étiquette | |
Laser | |
Non stérile | |
Imprimantes laser | |
7 | |
Rectangle | |
0,012 mm | |
1,62 in | |
0,6 in | |
15,24 mm |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Polyester | |
Étiquette imprimable | |
Identification en laboratoire, marquage de fils et câbles | |
43,82 mm | |
2500/Bte | |
–70°C à +110°C | |
1,625 po (H) x 0,6 po (l) x 0,2 po (D) | |
41,28 mm | |
15,24 mm | |
0,2 in |