Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables en polyester
Les étiquettes en polyester laminé (B-361) pour imprimantes laser de bureau sont fournies avec une zone imprimable ou inscriptible blanche et une zone pelliculée translucide pour protéger les graphiques une fois l’impression terminée.
210.00€
Spécification
Description | LaserTab Laser Printable Labels |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylic, Permanent |
Finition | Matte |
Matériau | Polyester |
Print Technology | Laser |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12849848
|
Brady™
089401 |
41,28 mm | 15,24 mm |
210.00€
1 pack |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en présence de températures élevées
- Simples à personnaliser grâce à la technologie d’impression laser
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
- Température de service de -94°F à 230°F (-70°C à 110°C)
Spécification
LaserTab Laser Printable Labels | |
Matte | |
Laser | |
Laser Printers |
Acrylic, Permanent | |
Polyester | |
Printable Label | |
Rectangle |