Learn More
Bryson Packaging™ Sachets en polyéthylène
Transparents, parfaits pour l’expédition, le stockage et comme sachets pour échantillons. Les sachets en polyéthylène Bryson Packaging™ sont refermables.
Marque: Bryson Packaging™ BAJ-360-120S
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
- Disponibles dans une large gamme de tailles / capacités
- Avec bandelettes refermables
Spécification
Sachet refermable | |
Boîte de 1000 | |
Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons | |
125 mm |
190 mm | |
Transparent | |
PE (Polyéthylène) |