Learn More
Masterflex™ Connecteurs en Y cannelés en polyéthylène
Conviennent à des applications dans l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, l’industrie / la fabrication, l’échantillonnage de l’eau, la transformation des aliments
Marque: Masterflex™ 30726-07
Code nomenclature Nacres: NB.17
Additional Details : Poids : 0.50000kg
Description
- Connecteurs Y cannelés
- Polyéthylène
- Disponibles en boîtes de 10
Specifications
Connecteur Y cannelé | |
Non autoclavable | |
1/2 po | |
1/2 po | |
Oxyde d’éthylène |
Raccords cannelés | |
HDPE | |
1/2 po | |
1/2 po | |
Translucide |