Learn More
Masterflex™ Connecteurs en Y cannelés en polyéthylène
Conviennent à des applications dans l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, l’industrie / la fabrication, l’échantillonnage de l’eau, la transformation des aliments
31.35€ - 58.30€
Spécification
Type de produit | Connecteur Y cannelé |
---|---|
Description | Raccords cannelés |
Autoclavable | Non autoclavable |
Matériau | HDPE |
Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11770229
|
Masterflex™
30726-03 |
1/8 po |
31.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12848100
|
Masterflex™
30726-07 |
1/2 po |
58.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Connecteurs Y cannelés
- Polyéthylène
- Disponibles en boîtes de 10
Spécification
Connecteur Y cannelé | |
Non autoclavable | |
Oxyde d’éthylène |
Raccords cannelés | |
HDPE | |
Translucide |