Learn More
Kartell™ Membrane disque en polyéthylène
Ces disques sont en polyéthylène et possèdent une bonne résistance aux produits chimiques. La membrane disque en polyéthylène Kartell™ s’utilise pour séparer le papier filtre de la plaque d’un entonnoir Buchner.
Marque:  Kartell™ 0084400
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 12647785
  • 12.80€ / 10 pièces
Expédition estimée: 23-07-2024
Description
  • Interface pratique entre le papier filtre et une plaque perforée Buchner
  • Évite l’obstruction des trous du filtre
Spécification
Spécification
Membrane disque
Polyéthylène
300 μm
10/boîte
Membrane disque
Polyéthylène
Interface entre le papier filtre et la plaque perforée Buchner
240 mm