Learn More
asecos™ Robinet à fût en polyéthylène
Vider des fûts en toute sécurité
40.28€ - 69.43€
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17876586
|
asecos™
2801 |
2.95 in. |
40.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17816476
|
asecos™
2802 |
6.38 in. |
69.43€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- pour produits chimiques irritants et agressifs
- joint en EPDM
Spécification
Brown | |
Polyéthylène |