Learn More
Polyethylene Glycol Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 30279514 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30279514 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30279514 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP343427
Rabbit Polyclonal Antibody
Polyethylene Glycol Polyclonal antibody specifically detects Polyethylene Glycol in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Polyethylene Glycol
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunohistochemistry-Frozen 5-20 μg/mL
Formule 0.01 M PBS, pH 7.4, 50% glycerol
Alias de gène 1,2-Dihydroxyethane, 1,2-ethanediol, 107-21-1, 2-hydroxyethanol, Ethane-1,2-diol, glycol, Glycol alcohol, monoethylene glycol
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène OVA - Polyethylene Glycol
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Non-species specific
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.