Learn More
Hirschmann™ Polyethylene Poly Stopper
For the safe and secure closure of flasks, bottles, tubing and other laboratory apparatus.
Marque:  Hirschmann™ 8900270
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10105311
  • 1.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-11-2022
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • PE
  • Disponibles pour s’ajuster à plusieurs tailles
Spécification
Spécification
NS 14/23
Hexagonale
Polyéthylène
Non stérile
Bouchon Poly
1 de chaque