Learn More
3M™ Rouleau en polyéthylène
38.65€ - 60.10€
Spécification
Type d’adhésif | Acrylate |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | Polyéthylène |
Type de produit | de dia. int. |
À utiliser avec (application) | Étanchéité, fixation et regroupement - Même sur des substrats difficiles dans les zones extérieures |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15378043
|
3M™
7000048395 |
25,4 mm |
38.65€
1 rouleau |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15398043
|
3M™
7100144010 |
50,8 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Acrylate | |
Polyéthylène | |
Étanchéité, fixation et regroupement - Même sur des substrats difficiles dans les zones extérieures | |
33 m |
Transparent | |
de dia. int. | |
-29 à 77 °C |