Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram Alox-25 UV254
Marque: Macherey-Nagel™ 807021
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
60 Å | |
Feuille de polyester | |
0,25 mm |
100/boîte | |
UV254 | |
5 x 20 cm |