Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram Alox-25 UV254
177.00€ - 225.00€
Specifications
Porosité | 60 Å |
---|---|
Type | Feuille de polyester |
Indicateur fluorescent | UV254 |
Épaisseur (métrique) | 0,25 mm |
Product Code | Brand | Dimensions (L x l) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensions (L x l) | Price | Quantity & Availability | |||||
10184661
|
Macherey-Nagel™
807023 |
20 x 20 cm |
177.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10584611
|
Macherey-Nagel™
807021 |
5 x 20 cm |
225.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Plaque CCM prête à l'emploi• Large choix de support et de couche
• Avec ou sans indicateur de fluorescence
• Plaque alumine
• Oxyde d'aluminium basique (pH=9), surface spécifique 200m2/g, taille des pores 60 Å liant organique
• Activation des plaques par chauffage à 120°C pendant 10 min avant utilisation conseillée
• Conserver à l'abri de l'humidité
• Plaque CCM
• Support verre
• Le plus utilisé
• Très résistant et simple à utiliser
• Mais fragile et lourd
• Epaisseur 1,3mm
• Révélation par vaporisation de réactifs aqueux ou par immersion.
Specifications
60 Å | |
Feuille de polyester | |
UV254 | |
0,25 mm |