Learn More
Hirschmann™ Adaptateur fileté en PP
Adaptateur fileté en polypropylène (PP) destiné aux flacons les plus courants.
Marque: Hirschmann™ 9313502
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Pour une adaptation sur les flacons les plus courants
Spécification
Adaptateur | |
ceramus™ classic et distributeur EM | |
25 mm |
PP | |
1 de chaque | |
32 mm |