Learn More
Hirschmann™ Adaptateur fileté en PP
Adaptateur fileté en polypropylène (PP) destiné aux flacons les plus courants.
9.95€ - 16.35€
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10380201
|
Hirschmann™
9313505 |
A 32 à A 38 |
14.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10009740
|
Hirschmann™
9313527 |
A 45 à S 40 |
15.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10319820
|
Hirschmann™
9313506 |
A 32 à A 45 |
16.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10195260
|
Hirschmann™
9313502 |
25 mm |
9.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10482101
|
Hirschmann™
9313503 |
28 mm |
9.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10624542
|
Hirschmann™
9313521 |
32 mm |
15.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10408372
|
Hirschmann™
9313525 |
38 mm |
15.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10278130
|
Hirschmann™
9313507 |
40 mm |
15.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10495243
|
Hirschmann™
9313524 |
38/430 mm |
15.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 9313505/9313506 : À utiliser avec le Ceramus™ Classic
- 9313527 : À utiliser avec le Ceramus™, le Solarus™ et l’Opus™
Spécification
Adaptateur | |
PP |