Learn More
Hirschmann™ Adaptateur fileté en PP
Adaptateur fileté en polypropylène (PP) destiné aux flacons les plus courants.
Marque: Hirschmann™ 9313525
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Pour une adaptation sur les flacons les plus courants
Spécification
Adaptateur | |
ceramus™ et opus™ | |
45 mm |
PP | |
38 mm |