Learn More
VITLAB™ Bols en polypropylène
Mélangez, stockez et conservez des produits de laboratoire et des denrées alimentaires. Les bols en polypropylène VITLAB™ sont des bols robustes et légers conçus pour assurer la stabilité et la durabilité. Fabriqués en polypropylène blanc de haute qualité dans une variété de tailles. Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Marque: VITLAB™ 42794
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.11844kg
Description
Mélangez, stockez et conservez des produits de laboratoire et des denrées alimentaires. Les bols en polypropylène VITLAB™ sont des bols robustes et légers conçus pour assurer la stabilité et la durabilité. Fabriqués en polypropylène blanc de haute qualité dans une variété de tailles. Convient à une utilisation avec des denrées alimentairesSpécification
Kit de 5 bols | |
3 l | |
PP | |
Cuve | |
240 mm |
Plat | |
Blanc | |
Rond | |
100 mm |