Learn More
BRAND™ Tubes à centrifuger en PP
Fabriqués en polypropylène hautement translucide. Les tubes à centrifuger en polypropylène BRAND™ peuvent supporter une FCR allant jusqu’à 3000. Gradués et marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Disponibles non stériles et stérilisés par rayons Y en 15 ml ou 50 ml, avec ou sans base. Incluent des bouchons à vis en polyéthylène avec un cône d’étanchéité.
Marque:  BRAND™ 114817
356.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 5.10000kg
Code produit. 10106561
  • 389.00€ / 750 pièces
En stock
Description
  • Fabriqués en polypropylène hautement translucide.
  • Résistant jusqu’à 3000 FCR.
  • Gradué
  • Disponibles non stériles et stérilisés par rayons Y en 15 ml ou 50 ml, avec ou sans base.
  • Comprend un bouchon à vis en polyéthylène avec un cône d’étanchéité.
  • Marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
Spécification
Spécification
Marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
PP
Non stérile
Conique
17 mm
Tube à centrifuger
15 ml
Sans base
120 mm
Bouchon à vis
Oui
3000 x g